Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™, 47 mm
Código de producto. p-4817237
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,015 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0,8 μm
1,0 μm
2 μm
3 μm
5 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11378974 0,015 μm paquete de 100
11332895 0,05 μm paquete de 100
11388974 0,08 μm paquete de 100
11398974 0,1 μm paquete de 100
11342895 0,2 μm paquete de 100
11352895 0,4 μm paquete de 100
11308984 0,6 μm paquete de 100
11362895 0,8 μm paquete de 100
11372895 1,0 μm paquete de 100
11382895 2 μm paquete de 100
11392895 3 μm paquete de 100
11302905 5 μm paquete de 100
11328984 8 μm paquete de 100
11312905 10 μm paquete de 100
11318984 12 μm paquete de 100
15 options
Código de producto. 11378974
Marca: Cytiva 111101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 47 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 47mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
  • Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
  • Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
  • Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Policarbonato Nucleopore
Tamaño de poro 0,015 μm
Caudal Alta
Para utilizar con (aplicación) Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular
Hidrofobicidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 47 mm