Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE ReZist™ de 30 mm
Diseñados para ser resistentes a disolventes orgánicos. Los filtros de jeringa de PTFE de 30 mm Whatman™ ReZist™ son ideales para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos y también se pueden utilizar como filtros de ventilación para recipientes pequeños.
423.00€ - 1695.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Estilo de salida | Luer macho |
Tipo | Filtro de jeringa |
Código de producto | Marca | Código de color | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11339354
|
Cytiva
10463503 |
Blanca | 0,2 μm |
423.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11349354
|
Cytiva
10463505 |
Blanca | 0,2 μm |
1695.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10569451
|
Cytiva
10463513 |
Verde | 0,45 μm |
423.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10578632
|
Cytiva
10463515 |
Verde | 0,45 μm |
1695.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11389354
|
Cytiva
10463523 |
Amarillo | 1,0 μm |
423.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11399354
|
Cytiva
10463525 |
Amarillo | 1 μm |
1695.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11309364
|
Cytiva
10463533 |
Gris | 5 μm |
423.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11319364
|
Cytiva
10463535 |
Gris | 5 μm |
1695.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Diseñados para ser resistentes a disolventes orgánicos.Los filtros de jeringa de PTFE Whatman™ Puradisc de 30 mm son ideales para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos y también se pueden utilizar como filtros de ventilación para recipientes pequeños.
- Resistencia química excelente frente a disolventes orgánicos estándar para HPLC
- Se utiliza como filtro de ventilación para recipientes pequeños
- La membrana de PTFE hidrófoba se ha laminado con polipropileno
- Permite un uso óptimo de pequeños volúmenes de muestra
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Luer Lock hembra | |
Filtro de jeringa |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
30 mm |