Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE ReZist™ de 30 mm
Diseñados para ser resistentes a disolventes orgánicos. Los filtros de jeringa de PTFE de 30 mm Whatman™ ReZist™ son ideales para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos y también se pueden utilizar como filtros de ventilación para recipientes pequeños.
Marca: Cytiva 10463533
375.07 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Diseñados para ser resistentes a disolventes orgánicos.Los filtros de jeringa de PTFE Whatman™ Puradisc de 30 mm son ideales para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos y también se pueden utilizar como filtros de ventilación para recipientes pequeños.
- La membrana de PTFE hidrófoba está laminada con polipropileno
- Utilización óptima de pequeños volúmenes de muestra
- Excelente resistencia química a los disolventes de HPLC orgánicos estándar
- Soporte de polipropileno
- Se utiliza como filtro de ventilación para recipientes pequeños
Especificaciones
Gris | |
PTFE | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
Paquete de 100 | |
30 mm |
PTFE | |
5 μm | |
Luer Lock hembra | |
Whatman™ ReZist™ | |
Filtro de jeringa |