Learn More
Cole Parmer™ Weighing Dishes with Pour Spout, White, 500/Pk
Excellent for weighing static-affected materials.
Marca: Cole Parmer™ 01018-07
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Desechable
- El poliestireno translúcido se flexiona fácilmente para pesar, dispensar o verter líquidos o sólidos.
- Su diseño único facilita la manipulación y vertido anti-deslizamiento.
- Biológicamente inertes; resistentes a la mayoría de ácidos diluidos, soluciones acuosas y bases de alcohol.
- Fondos planos anti-vuelcos.
- Tres prácticos tamaños para cualquier aplicación de muestreo o pesaje.
Especificaciones
Plano | |
Blanco | |
Poliestireno | |
Plato de pesaje | |
500/paq. | |
5,4 cm | |
3,81 cm | |
1,27 cm |
20 ml | |
Desechables | |
Navecilla | |
Tapón vertedor | |
2,125 in | |
1,5 in | |
0,5 in |