Learn More
Cole Parmer™ Weighing Dishes with Pour Spout, White, 500/Pk
Excellent for weighing static-affected materials.
48.50€ - 123.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Color | Blanco |
Desechables | Desechables |
Material | Poliestireno |
Forma | Navecilla |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15426053
|
Cole Parmer™
01018-07 |
20 ml |
48.50€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15446053
|
Cole Parmer™
01018-08 |
120 ml |
69.55€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15456053
|
Cole Parmer™
01018-09 |
240 ml |
123.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disposable.
- Translucent polystyrene flexes easily for weighing, dispensing, or pouring liquids or solids.
- Unique design facilitates non-slip handling and pouring.
- Biologically inert; resistant to most dilute acids, aqueous solutions, and alcohol bases.
- Flat bottoms resist tipping.
- Three convenient sizes for any sampling or weighing applications.
Especificaciones
Plano | |
Desechables | |
Navecilla | |
Tapón vertedor |
Blanco | |
Poliestireno | |
Plato de pesaje | |
500/paq. |