Learn More
Brady™ Wear Lab Coats Sign without Text
Safety sign for indicating mandatory action.
4.00€ - 20.20€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11744974
|
Brady™
806871 |
100 mm | Polipropileno |
12.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11774974
|
Brady™
806874 |
200 mm | Polipropileno |
20.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11764974
|
Brady™
806873 |
200 mm | Poliéster laminado |
4.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Improves workplace safety
Especificaciones
Redondo | |
Blanco sobre azul |