Learn More
Brady™ Señal sin texto para utilizar de capas de laboratorio
Código de producto. 11774974 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Poliéster laminado
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11774974 Polipropileno 200 mm cada uno
11744974 Polipropileno 100 mm cada uno
11764974 Poliéster laminado 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11774974 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 806874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.60€
    12.50€ / paquete de 1
    Ahorro 1.10€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Señal de seguridad para indicar la acción obligatoria.
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 2209-DIA 200-B7527 FF
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 200 mm
Forma Redondo
Color Blanco sobre azul