Learn More
Agua, filtrada a través de un filtro de 0,2 micrones, reactivo BAKER ANALYZED™ LC-MS, J.T.Baker™
Catalog Number 15568664
111.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
7732-18-5
H2O
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
7732-18-5
H2O
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
oxidano
O
Función comprobada y optimizada para aplicaciones LC/MS
    Para uso en cromatografía líquida y espectrometría de masas; en laboratorio, investigación o fabricación
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota Filtered through a 0.2 micron filter
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Grado BAKER ANALYZED™ reactivo LC-MS
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1L = 1.00kg