Learn More
VSTM1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24382-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16822855
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
VSTM1 (V-Set And Transmembrane Domain Containing 1) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include cytokine activity. An important paralog of this gene is LILRB1.
Especificaciones
Especificaciones
VSTM1
Polyclonal
Unconjugated
VSTM1
UNQ3033, VSTM1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
284415
-20°C
Liquid
Western Blot, Flow Cytometry
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6UX27
VSTM1
VSTM1 Fusion Protein Ag15799