missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VSTM1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | VSTM1 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16822855
|
Proteintech
24382-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16812855
|
Proteintech
24382-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
VSTM1 (V-Set And Transmembrane Domain Containing 1) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include cytokine activity. An important paralog of this gene is LILRB1.Especificaciones
VSTM1 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6UX27 | |
284415 | |
VSTM1 Fusion Protein Ag15799 | |
Primary | |
-20°C | |
VSTM1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
UNQ3033, VSTM1 | |
VSTM1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |