Learn More
VSP15a Rabbit anti-Yeast, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 51090-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816385
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody recognizes the SPAPB1A10 protein of Yeast.
Especificaciones
Especificaciones
VSP15a
Polyclonal
Unconjugated
SPAPB1A10.05
SPAPB1A10.05
VSP15a Fusion Protein Ag0724
20 μL
Primary
Yeast
Antibody
IgG
ELISA
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
SPAPB1A10, VSP15a
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2543600
-20°C