Learn More
VSP15a Rabbit anti-Yeast, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | VSP15a |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816385
|
Proteintech
51090-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806385
|
Proteintech
51090-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody recognizes the SPAPB1A10 protein of Yeast.
Especificaciones
VSP15a | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Yeast | |
SPAPB1A10, VSP15a | |
SPAPB1A10.05 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
2543600 | |
VSP15a Fusion Protein Ag0724 | |
Primary | |
-20°C | |
SPAPB1A10.05 |