Learn More
Vpr Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 51143-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16806415
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody recognize the VPR gene of Human immunodeficiency virus 1.
Especificaciones
Especificaciones
Vpr
Polyclonal
Unconjugated
Vpr
Vpr Fusion Protein Ag0718
150 μL
Primary
-20°C
Liquid
ELISA, Western Blot
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Virus