missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vpr Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Vpr |
---|---|
Concentración | 0.16 mg/mL |
Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816415
|
Proteintech
51143-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806415
|
Proteintech
51143-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody recognize the VPR gene of Human immunodeficiency virus 1.
Especificaciones
Vpr | |
ELISA, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Virus | |
Vpr | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Vpr Fusion Protein Ag0718 | |
Primary | |
-20°C |