Learn More
Buerkle™ Cabezal de Volumen para PharmaPicker
Sugerencias de volumen para insertar en el cilindro de recogida de PharmaPicker.
Marca: Buerkle™ 5346-1010
Detalles adicionales : Peso : 0.03200kg
Alertas:
¡Hay más volúmenes de muestreo disponibles previa solicitud!
Descripción
- Sugerencias de volumen para insertar en el cilindro de recogida de PharmaPicker
- Cantidad de muestreo 0,1 - 1,2 ml para el cilindro de recogida 5346-1000
- Cantidad de muestreo 1,25 - 2,5 ml para el cilindro de recogida 5346-2000
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
Especificaciones
Cabezal de volumen | |
Acero inoxidable (V4A) | |
0,1 mL | |
PharmaPicker |