Learn More
Buerkle™ Cabezal de Volumen para PharmaPicker
Sugerencias de volumen para insertar en el cilindro de recogida de PharmaPicker.
132.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal de volumen
Material Acero inoxidable (V4A)
Ver más especificaciones
Alertas:
¡Hay más volúmenes de muestreo disponibles previa solicitud!
Productos 7
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15259624
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5346-1010
0,1 mL
132.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11712493
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5346-2125
1,25 mL
132.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11941561
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5346-1020
0,2 mL
132.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11951561
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5346-1060
0,6 ml
132.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11961561
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5346-1100
1 ml
132.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11981561
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5346-2200
2 mL
132.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11991561
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5346-2250
2,5 ml
132.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sugerencias de volumen para insertar en el cilindro de recogida de PharmaPicker
  • Cantidad de muestreo 0,1 - 1,2 ml para el cilindro de recogida 5346-1000
  • Cantidad de muestreo 1,25 - 2,5 ml para el cilindro de recogida 5346-2000
  • Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
Especificaciones
Especificaciones
Cabezal de volumen
Acero inoxidable (V4A)