Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Single Certificate
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Graduated Pipette with Single Certificate is ideal for measuring and transferring various quantities of liquid.
Marca:  Poulten & Graf GmbH R385/WAC/B/5
Detalles adicionales : Peso : 0.07500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15569411
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Total delivery
  • Conformity approved
  • Zero at top
  • Amber graduation
  • With ring marks
  • Non blowout
  • With single certificate
Especificaciones
Especificaciones
Volac Fortuna Graduated pipette, one mark
EN ISO 835
No
0.01mL
Yes
Soda Lime Glass
AS
2 mL
0.02 mL