Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette allow accurate measurements of a volume of solution.
Marca:  Poulten & Graf GmbH R371/NC/J/5
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15569401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Amber graduation
  • With 1 mark
  • Conformity approved
  • With batch certificate
Especificaciones
Especificaciones
Bulb pipette, 1 mark, VOLAC FORTUNA
EN ISO 648
No
Amber
Yes
Soda Lime Glass
AS
50 mL
0.05mL
50mL