Learn More
Robu™ Velas de microfiltro de vidrio de borosilicato VitraPor™ 3.3
Marca: Robu™ 18104
Detalles adicionales : Peso : 0.05370kg
Specifications
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
5Pack. | |
6 x 6 x 15mm |
4 μm | |
Velas de microfiltro |