Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho Viton
Aptos para la transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11582583
  • 301.00€ / 5 metros
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Excelente resistencia química, especialmente a combustibles agresivos, ácidos, aceites animales y vegetales, disolventes, alcoholes y agentes blanqueadores
  • Buena resistencia al ozono y a la radiación
  • Hay otros tamaños de malla disponibles bajo solicitud
  • Densidad de 1,83 g/cm3
  • Intervalo de temperatura de -20 a 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
6 mm
5 m
Transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas
Viton
3 mm