Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho Viton
Código de producto. p-8011956 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
11512583 1 mm 1 mm 5 metros
11532583 2 mm 1 mm 5 metros
11542583 3 mm 1 mm 5 metros
11552583 4 mm 1 mm 5 metros
11562583 5 mm 1,5 mm 5 metros
11572583 6 mm 1,5 mm 5 metros
11582583 6 mm 3 mm 5 metros
11592583 8 mm 1,5 mm 5 metros
11502593 8 mm 2 mm 5 metros
11512593 10 mm 2 mm 5 metros
11522593 12 mm 2,5 mm 5 metros
11 options
Código de producto. 11512583
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aptos para la transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas
  • Excelente resistencia química, especialmente a combustibles agresivos, ácidos, aceites animales y vegetales, disolventes, alcoholes y agentes blanqueadores
  • Buena resistencia al ozono y a la radiación
  • Hay otros tamaños de malla disponibles bajo solicitud
  • Densidad de 1,83 g/cm3
  • Intervalo de temperatura de -20 a 300 °C
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Material Viton
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas