Learn More
Ismatec™ Viton™ Microbore 2-Stop Tube Sets
Choose the size and formulation to suit your flow rate and application needs.
359.00€ - 368.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos para bombas de tope |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) |
Material | Viton |
Longitud global (imperial) | 1,25 ft |
Longitud global (métrico) | 0,38 m |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11719829
|
Ismatec™
96428-26 |
0,89 mm | 30 ml/min |
366.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11729829
|
Ismatec™
96428-34 |
1,42 mm | 67 ml/min |
368.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12688093
|
Ismatec™
96428-48 |
2,79 mm | 200 ml/min |
366.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15362845
|
Ismatec™
96428-42 |
2,79 mm | 130 ml/min |
359.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Genuine Ismatec™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
Especificaciones
Tubos para bombas de tope | |
Viton | |
0,38 m | |
0°C | |
de 150 °C |
Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) | |
1,25 ft | |
Bomba serie L/S | |
25,3 psi, 1,75 bar |