Learn More
Ismatec™ Viton™ Microbore 2-Stop Tube Sets
Choose the size and formulation to suit your flow rate and application needs.
Marca: Ismatec™ 96428-48
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Los excepcionales tubos Ismatec™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica.
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
Especificaciones
Tubos para bombas de tope | |
2,79 mm | |
1,25 ft | |
Bomba serie L/S | |
12/paquete | |
1/8 pulg | |
de 150 °C |
Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) | |
Viton | |
0,38 m | |
0°C | |
200 ml/min | |
25,3 psi, 1,75 bar |