Learn More
Cole-Parmer™ Viton FDA Compliant Tubing
FDA compliant food or laboratory applications, acid and solvent transfer, high temperature work
Marca:  Cole-Parmer™ 06435-03
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15436763
  • 126.00€ / 25 pies
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Buena resistencia química, color blanco opaco
  • Certificación: Conformidad con la FDA
  • Intervalo de temperatura: De - 32 a 204 °C
  • Esterilización: Estufa de circulación de aire caliente a 249 °C
Especificaciones
Especificaciones
Tubos Viton conformes a la FDA
4,8 mm
6,4 mm
7,6 m
0,8 mm
- 31 °C
Blanco opaco
4000 °F
3/16 pulg
Viton
25 pies
1/32 pulg
-25 °F
Estufa de circulación de aire caliente a 249 °C
14,5 psi
de 204 °C