Learn More
Cole-Parmer™ Viton FDA Compliant Tubing
FDA compliant food or laboratory applications, acid and solvent transfer, high temperature work
86.85€ - 1090.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos Viton conformes a la FDA
Material Viton
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -25 °F
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11822130
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
06435-02
3 mm
86.85€
7.50 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15436763
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
06435-03
4,8 mm
126.00€
25 pies
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15446763
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
06435-04
6,4 mm
154.00€
25 pies
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15456763
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
06435-05
8 mm
331.00€
25 pies
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15466763
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
06435-06
9,6 mm
384.00€
25 pies
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15486763
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
06435-08
15,8 mm
965.00€
25 pies
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15496763
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™
06435-09
19,1 mm
1090.00€
25 pies
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Good chemical resistance, opaque white
  • Certification: FDA compliant
  • Temperature range: -25 to 400°F(-32 to 204°C)
  • Sterilize: Circulating hot air oven at 480°F (249°C)
Especificaciones
Especificaciones
Tubos Viton conformes a la FDA
25 pies
-25 °F
Estufa de circulación de aire caliente a 249 °C
14,5 psi
de 204 °C
Viton
7,6 m
- 31 °C
Blanco opaco
4000 °F