Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros no tejidos viscosa, discos, Grado 2601
Se utiliza generalmente para la filtración de líquidos viscosos en entornos como la industria petroquímica.
119.34€ - 171.00€
Especificaciones
Peso base | 60 g/m2 |
---|---|
Formato | Disco |
Material | Rayón (viscosa) |
Tamaño de poro | 50 μm |
Grado | 2601 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15499634
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01304-047 |
50 mm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15912840
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01304-025 |
25 mm | 100/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- No tejido
- Se utiliza para la filtración de soluciones de proteínas.
- Ejemplo de aplicación: Industria petroquímica: Filtración de soluciones viscosas para retener las partículas más grandes antes de un análisis posterior con una viscosimetría.
- Envasado a granel, no estéril.
Especificaciones
60 g/m2 | |
Rayón (viscosa) | |
2601 | |
0,46 mm |
Disco | |
50 μm | |
100/paq. | |
Filtro no tejido |