Learn More
Heidolph instruments Vial MonoBlock
Accommodate specifically sized reagent tubes at your StarFish magnetic stirrer workstation. Heidolph™ Vial MonoBlock, constructed of one piece, is ideal for experiments using the same vessel.
Marca: Heidolph instruments 505-80010-00
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Admite un tamaño de vial específico.
- Construcción de una sola pieza.
Especificaciones
MonoBlock | |
Estación de trabajo StarFish, agitadores magnéticos MR-Hei | |
Viales de 40 x 12 mm |