Learn More
Heidolph instruments Vial MonoBlock
Accommodate specifically sized reagent tubes at your StarFish magnetic stirrer workstation. Heidolph™ Vial MonoBlock, constructed of one piece, is ideal for experiments using the same vessel.
535.00€
Especificaciones
Descripción | MonoBlock |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Estación de trabajo StarFish, agitadores magnéticos MR-Hei |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11771699
|
Heidolph instruments
505-80006-00 |
Viales de 16 x 28 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11781699
|
Heidolph instruments
505-80007-00 |
Viales de 20 x 21 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11791699
|
Heidolph instruments
505-80008-00 |
Viales de 40 x 17 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11701709
|
Heidolph instruments
505-80009-00 |
Viales de 4 x 15 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11711709
|
Heidolph instruments
505-80010-00 |
Viales de 40 x 12 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Accommodates one specific vial size.
- One-piece construction.
Especificaciones
MonoBlock | |
Estación de trabajo StarFish, agitadores magnéticos MR-Hei |