Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, with separate ROX vial
The Verso RT enzyme delivers high processivity and can be used at temperatures up to 57°C, delivering effective transcription through difficult RNA secondary structures.
Marca: Thermo Scientific™ AB4100C
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Thermo Scientific Verso 1-step RT-qPCR Kit for probe chemistry offers a quick and simple way to detect mRNA. This version of the kit comes with a separate vial of ROX reference dye.
An optional RT Enhancer is also provided and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment. All Verso 1-step RT-qPCR kits incorporate an inert dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
In a 1-step approach to RT-qPCR, both the RT step and qPCR steps are performed in a single tube (1-step RT-qPCR). Adopting a 1-step approach is ideal when no cDNA storage is necessary for subsequent experiments. The approach minimizes the risk of contamination and improves reproducibility by reducing sample handling.
- Elimine la necesidad de tratamientos con ADNasa: RT Enhancer (opcional) previene el arrastre del ADNg
- Pasos de RT y qPCR realizados en un solo tubo: comodidad y reducción del riesgo de contaminación
- Uso de la reacción RT completa como plantilla para qPCR: sensibilidad mejorada
- La enzima Verso RT es muy sensible con un amplio rango dinámico: detección precisa de ARN de 1 pg a 1 μg.
- La enzima Verso RT tiene un amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 °C a 57 °C): éxito mejorado con las plantillas enriquecidas en GC y otras plantillas difíciles
- Contiene un colorante azul inerte para facilitar el pipeteo durante la configuración de la reacción
Especificaciones
Contiene: •1 x 100 μl de mezcla de enzimas Verso •1 x 500 μl de potenciador de RT •1 x 5 ml de mezcla de qPCR 2X de 1 paso •1 x 25 μl de ROX, 1 mM Suficiente para reacciones de 400 x 25 μl. Almacenar a -20°C |
|
Tubo | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Verso | |
400 reacciones | |
400 reacciones |
Sonda de cebado | |
Alto | |
BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon | |
Kit RT-qPCR de 1 paso | |
Expresión génica, Detección de patógenos | |
ARN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.