Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo de vacío
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de caucho natural Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 710074
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Estructura de caucho natural con Shore A 45
- Esterilizable en autoclave
- Buena resistencia química a ácidos y bases
- Muy buena elasticidad y flexibilidad
- Buena resistencia a la abrasión
Aplicaciones:
- Manipulación de líquidos en la industria de alimentos y bebidas
- Aplicación de vacío parcial
- Aplicación de vacío
Especificaciones
Tubing | |
Esterilizable en autoclave | |
5 mm | |
15 mm | |
25 m | |
5 mm | |
-40 °C | |
Rojo | |
Flexible | |
de 70 °C |
FDA Compliant, Food WCR | |
0.2 in. | |
Caucho | |
82 ft. | |
0.2 in. | |
-40°F | |
Chemical, Abrasion | |
45 (Shore A) | |
158°F |