Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de GSR Versilon™
Código de producto. p-8361348
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,47 in, 12 mm
0,55 in, 14 mm
0,59 in, 15 mm
0,63 in, 16 mm
0,79 in, 20 mm
1,38 in, 35 mm
1.77 in., 45 mm
Grosor (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
10 mm
12,5 mm
20 mm
Longitud global (métrico):
10 m
25 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 M
25 metros
Código de producto. 11749845
Marca: Saint Gobain Life Sciences 710151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de caucho natural Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
  • Estructura de caucho natural con Shore A 45
  • Esterilizable en autoclave
  • Buena resistencia química a ácidos y bases
  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
Aplicaciones:
  • Manipulación de líquidos en la industria de alimentos y bebidas
  • Aplicación de vacío parcial
  • Aplicación de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA Compliant, Food WCR
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0.79 in.
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 1.77 in., 45 mm
Longitud global (imperial) 32.8 ft.
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (imperial) 0.49 in.
Grosor (métrico) 12,5 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Propiedades de resistencia Chemical, Abrasion
Color Rojo
Dureza 45 (Shore A)
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (English) 158°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 70 °C
Tipo de producto Tubing