Learn More
Saint-Gobain Tapón de silicona Versilic™
Marca: Saint-Gobain 26304105
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
- Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
- No tóxicos, biológicamente neutros
- Con aprobación de FDA/BGA
- Para tubos de ensayo
- Fácil instalación.
Especificaciones
34 mm | |
Silicona |