Learn More
Saint-Gobain Tapón de silicona Versilic™
25.85€ - 35.05€
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11734578
|
Saint-Gobain
26303805 |
Diámetro superior: 38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11744578
|
Saint-Gobain
26304105 |
Diámetro inferior: 34 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Biologically neutral and non-toxic silicone caps for closing tubes and flasks
- Odorless, tasteless, non-adherent and resistant to aging
- Nontoxic, biologically neutral
- FDA/BGA approved
- For test tubes
- Easy to install
Especificaciones
Silicona |