Learn More
3M™ Versaflo™ Casco
Los cascos 3M™ Versfalo™ de la serie M-300 son cascos ligeros, compactos y bien equilibrados que pueden ofrecer protección integrada contra diversos peligros respiratorios, para la cabeza, oculares, faciales y auditivos, lo que los hace adecuados para su uso en obras de construcción.
472.00€
Especificaciones
Color | Black |
---|---|
Desechables | Reusable |
Tipo de filtro | None |
Tipo de producto | Respirator Helmet |
Tamaño | Standard |
Código de producto | Marca | Design Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Design Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17809271
|
3M™
7100257936 |
Flame Resistant |
472.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17835666
|
3M™
7100257937 |
Comfort Fit |
472.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Consiga protección integrada y de gran versatilidad para una amplia variedad de riesgos respiratorios, faciales y oculares con el casco 3M™ Versaflo™ de la serie M-300. Los modelos disponibles incluyen el Versaflo™ M-306, que presenta una pieza de sellado facial de uso general adecuado para aplicaciones en la construcción y la industria pesada, o el Versaflo™ M-307, que incluye una pieza de sellado facial ignífuga, adecuado para aplicaciones con partículas calientes como aleación, fundición y otras aplicaciones de trabajo con metales
- Nuestro casco proporciona protección para la cabeza aprobada según la norma EN397, lo que lo hace adecuado para obras de construcción, allí donde se necesite protección respiratoria.
- La suspensión totalmente ajustable incluye un arnés textil para un ajuste y distribución del peso óptimos, y el deflector permite a los usuarios dirigir el caudal de aire al interior de la capucha para aumentar el control y el confort.
- El visor ofrece una adecuada visión periférica y hacia abajo con una buena claridad óptica y cuenta con un recubrimiento de policarbonato que aumenta su resistencia contra agentes químicos y arañazos. Cumple los máximos requisitos de rendimiento respiratorio (TH3) para este tipo de producto cuando se usa con unidades de suministro de aire específicas de 3M™ y es fácil de mantener, al contar con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva.
- Puede usarse con toda una gama de dispositivos de protección auditiva 3M™ Peltor™, así como con una opción de micrófono integrado para facilitar la comunicación.
Especificaciones
Black | |
None | |
Standard |
Reusable | |
Respirator Helmet |