Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
Click to view available options
Incluye:
Cubierta resistente a las llamas
Sello facial Comfort
Sello facial de polietileno resistente a las llamas
Sello facial resistente a las llamas
Visor revestido y sello facial resistente a las llamas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Modelo:
M-406
Descripción
- Consiga protección integrada y de gran versatilidad para una amplia variedad de riesgos respiratorios, faciales y oculares con el casco 3M™ Versaflo™ de la serie M-300. Los modelos disponibles incluyen el Versaflo™ M-306, que presenta una pieza de sellado facial de uso general adecuado para aplicaciones en la construcción y la industria pesada, o el Versaflo™ M-307, que incluye una pieza de sellado facial ignífuga, adecuado para aplicaciones con partículas calientes como aleación, fundición y otras aplicaciones de trabajo con metales
- Nuestro casco proporciona protección para la cabeza aprobada según la norma EN397, lo que lo hace adecuado para obras de construcción, allí donde se necesite protección respiratoria.
- La suspensión totalmente ajustable incluye un arnés textil para un ajuste y distribución del peso óptimos, y el deflector permite a los usuarios dirigir el caudal de aire al interior de la capucha para aumentar el control y el confort.
- El visor ofrece una adecuada visión periférica y hacia abajo con una buena claridad óptica y cuenta con un recubrimiento de policarbonato que aumenta su resistencia contra agentes químicos y arañazos. Cumple los máximos requisitos de rendimiento respiratorio (TH3) para este tipo de producto cuando se usa con unidades de suministro de aire específicas de 3M™ y es fácil de mantener, al contar con piezas de repuesto y accesorios de sustitución rápida, fácil e intuitiva.
- Puede usarse con toda una gama de dispositivos de protección auditiva 3M™ Peltor™, así como con una opción de micrófono integrado para facilitar la comunicación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Design Type | Comfort Fit |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de filtro | None |
| Material | Poliamida recubierta de poliuretano |
| Tipo de producto | Respirator Helmet |
| Tamaño | Estándar |
| Con válvula de exhalación | No |
| Incluye | Sello facial Comfort |
| Tipo de visor | Polycarbonate Visor |