Learn More
Thermo Scientific™ Veratridine, ≥97%
Activates sodium ion channels
Marca: Alfa Aesar™ J62324.MA
Detalles adicionales : CAS : 71-62-5 Peso : 0.00010kg Transport : UN number : 1544 Chem class : 6.1 Pack group : I
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
10 mg | |
De − 30° a − 10 °C | |
≥97% | |
C36H51NO11 | |
3-veratroilveracevina | |
Reactivo de transducción de señales |
Blanco | |
Activa los canales de iones de sodio | |
71-62-5 | |
673,80g/mol | |
Soluble en etanol o DMSO; libremente soluble en cloroformo; también soluble en 1 M HCl | |
Polvo |