Learn More
Thermo Scientific™ Veratridina, ≥ 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Activa los canales de iones de sodio |
| ensayo | ≥97% |
| CAS | 71-62-5 |
| Fórmula molecular | C36H51NO11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 673,80g/mol |
| Sinónimo | 3-veratroilveracevina |
| Solubilidad | Soluble en etanol o DMSO; libremente soluble en cloroformo; también soluble en 1 M HCl |
| Mostrar más |