Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera, Verdes
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable e incluye Hydro-Tec™ Sanitized Silver para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. Diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar.
108.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Elástico
Color Blanco
Diseñar Vera, Verde
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15908491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650437
37
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15918491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650438
38
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15928491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650439
39
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15938491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650440
40
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15948491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650441
41
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15958491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650442
42
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15968491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650443
43
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15978491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650444
44
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15988491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650445
45
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15998491
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650446
46
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15908501
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650447
47
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15918501
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650448
48
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
15928501
Ver documentos Detalles de la promoción
Emma Safety Footwear
MM50650449
49
108.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-08-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela GripForce™ Duo
  • Estructura de microfibra
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Blanco
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Steel
Elástico
Vera, Verde
Microfibra