Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Vera, Verdes
Zapato fácil de limpiar para una higiene impecable. La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable e incluye Hydro-Tec™ Sanitized Silver para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. Diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar.
Marca: Emma Safety Footwear MM50650437
Detalles adicionales : Peso : 1.22800kg
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Duo
- Estructura de microfibra
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Blanco | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
37 |
Elástico | |
Vera, Verde | |
Microfibra | |
Acero |