Learn More
Lauda™ Variocool VC 2000 W Circulation Chiller with CEE7/7 Plug and Integrated Heater
Circulation chiller with integrated heater
Marca: Lauda™ L000961
Detalles adicionales : Peso : 54.00000kg
Descripción
- Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales y ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
- Menú de navegación con texto claro
- Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
- Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
- Indicación electrónica de nivel y alarma de nivel bajo
- Potente interfaz USB de bomba de presión de serie
- Actualizable con módulo de interfaz (analógico, contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
- Programador integrado con 150 segmentos máx., que se pueden dividir en cinco programas
- Derivación ajustable para limitación de presión
- Abertura de llenado en la parte superior, tapón de drenaje en la parte posterior
- Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor
- Funciona con líquidos no inflamables (agua, agua/glicol)
- Agua de refrigeración del condensador
- Intervalo de temperatura de trabajo: De -20 a 80 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
- Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
- Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
- Ajuste de presión: derivación
- Volumen de llenado máx.: 15 l
- Rosca de conexión de refrigeración de agua (exterior): 1,9 cm (3/4 pulg)
- Temperatura del agua de refrigeración recomendada: 15 °C
- Caudal de agua de refrigeración: 5 l/min
- Diferencia de presión del agua de refrigeración mín.: 1 bar
- Presión máxima del agua de refrigeración: 10 bar
- Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
- Accesorio estándar:
- Dos boquillas de 19 mm (3/4 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para conectores de bomba, dos boquillas de 12,7 mm (1/2 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para agua de refrigeración
Especificaciones
-20°C a +80°C | |
4,8 bar | |
3,3 kW | |
230 V |