Learn More
Lauda™ Variocool VC 2000 W Circulation Chiller with CEE7/7 Plug and Integrated Heater
Circulation chiller with integrated heater
en la oferta - 10272.42€
Código de producto | Marca | Presión máxima | Consumo de energía | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Presión máxima | Consumo de energía | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16853610
|
Lauda™
L000734 |
0,9 bar | 3,3 kW |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16823640
|
Lauda™
L000960 |
3,2 bar | 3,3 kW |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16813640
|
Lauda™
L000959 |
4,8 bar | 2,6 kW |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16843610
|
Lauda™
L000733 |
0,9 bar | 2,6 kW |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16803640
|
Lauda™
L000958 |
3,2 bar | 2,6 kW |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16833640
|
Lauda™
L000961 |
4,8 bar | 3,3 kW |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of the temperature profile
- Clear text menu navigation
- Six selectable languages: DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Easy input via cursor and soft keys
- Fully electronic continuous controller with PID action
- Electronic level indication and low level alarm
- Powerful pressure pump USB interface as standard
- Upgradeable with interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Remote fault indication through floating contact
- Integrated programmer with max. 150 segments, splitable in five programs
- Adjustable bypass for pressure limiting
- Filler opening on top, drain tap on backside
- SmartCool system for energy saving digital cooling management including compressor on-off control
- Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
- Condenser cooling water
- Working temperature range: -20 to 80 °C
- Ambient temperature range: 5 to 40 °C
- Temperature stability: 0.05 ± K
- In/outlet connection thread (outside): G 3/4
- Pressure adjustment: bypass
- Filling volume max: 15 L
- Water cooling connection thread (outside): 3/4 in.
- Recommended cooling water temperature: 15 °C
- Cooling water flow rate: 5 L/min
- Pressure difference cooling water min: 1 bar
- Maximal pressure cooling water: 10 bar
- Power supply: 230 V, 50 Hz
- Power plug: power cord with angled plug (CEE7/7)
- Standard accessory:
- Two nipples 3/4 in. with screw cap G 3/4 for pump connectors, two nipples 1/2 in. with screw cap G 3/4 for cooling water
Especificaciones
-20°C a +80°C | |
230 V |