Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vacuum Stopcocks, 1-Way, Straight
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 02902106
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10333741
  • 81.73€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con vías laterales rectas y tapón de vidrio hueco
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Especificaciones
6 mm
Vidrio de borosilicato 3.3