Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de vacío, 1 vía, rectas
Código de producto. p-7222565
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
10090221 4 mm cada uno
10151661 8 mm cada uno
10333741 6 mm cada uno
10622381 10 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10090221
Marca: Lenz Laborglasintrumente 02901804
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con vías laterales rectas y tapón de vidrio hueco
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Calibre de tapón 4 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3