Learn More
Cytiva UVis-920 Interference Filter
Interference filter for use with Uvis-920 high-precision monitors
Marca: Cytiva 11-0007-34
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
Monitor UVIs-920 es un monitor UV de alta precisión, independiente y multiusos. El uso de estos accesorios de filtros permite que el monitor cubra las longitudes de onda de 200 nm a 700 nm sin cambiar la lámpara Los filtros premontados con soportes se colocan con solo pulsar un botón. Se pueden conseguir otras longitudes de onda si se utiliza un filtro apropiado montado en un portafiltro vacío. La fibra óptica, junto con las configuraciones de celda de flujo, ofrece un amplio rango de flujo que se adapta a una gran variedad de aplicaciones, al tiempo que proporciona una excelente acceso a la celda de flujo. Esto permite colocar las columnas cerca de la celda de flujo, lo que reduce el ensanchamiento de la banda y proporciona una alta relación señal-ruido. Esta característica, junto con un bajo nivel de ruido y una baja deriva térmica, permitirá una detección de absorbancia UV/Vis sensible, estable y fiable. Fácil de usar: cambie la longitud de onda mediante con el botón del filtro sin necesidad de cambiar la lámparaEspecificaciones
Longitud de onda: 260 nm | |
Filtros de interferencia | |
UVis-920 |
Filtro y soporte del filtro | |
Filtro y soporte del filtro | |
1/pack |