Learn More
Cytiva UVis-920 Interference Filter
Interference filter for use with Uvis-920 high-precision monitors
462.00€ - 573.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Filtro y soporte del filtro |
---|---|
Tipo | Filtros de interferencia |
Incluye | Filtro y soporte del filtro |
Modelo | UVis-920 |
Cantidad | 1/pack |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11310172
|
Cytiva
11-0007-34 |
Longitud de onda: 260 nm |
573.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11320172
|
Cytiva
11-0007-35 |
Longitud de onda: 280 nm |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Monitor UVis-920 is a high-precision, multipurpose, standalone UV monitor. The use of these different filter accessories allows the monitor to cover wavelengths from 200nm to 700nm, without changing the lamp. Pre-assembled filters with holders are placed with a push-button mechanism. Other wavelengths can be achieved by using an appropriate filter assembled in an empty filter holder. The fibre optics together with flow cell configurations cover a wide flow range for a variety of applications While providing excellent flow cell accessibility. This allows columns to be placed close to the flow cell, which reduces band broadening and gives a high signal-to-noise ratio. This feature, together with a low noise and a low thermal drift, will allow a sensitive, stable and reliable UV/Vis absorbance detection. Easy to use, change of wavelength by filter push-button mechanism without changing the lamp.Especificaciones
Filtro y soporte del filtro | |
Filtro y soporte del filtro | |
1/pack |
Filtros de interferencia | |
UVis-920 |