Learn More
Kinesis™ Filtro de entrada
Los disolventes de filtro evitan daños en las bombas y otros componentes del sistema
Marca: Kinesis™ 42711-20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compatible con Waters™
- Tubo incluido
- Acero inoxidable
- Tamaño de poro de 10 μm
- Diámetro de filtro de 0,32 cm (0,125 pulg.)
- Instrumental analítico
- Diagnósticos in vitro
- Biotecnología
- Semiconductor/electrónica
- Laboratorio
Especificaciones
Para filtrar partículas del disolvente que de otro modo podrían dañar el hardware, para uso general, aplicaciones preparativas y especializadas | |
Sistemas de HPLC analíticos Waters™ | |
Acero inoxidable | |
Unidad |
40 ml/min | |
Tubo para tubos con D.I. de 0,30 cm (0,12 pulg) | |
10 μm | |
Filtro de entrada de disolventes |