Learn More
Idex FEP Chromatography Tubing: 50 ft.
Excellent chemical resistance at an economical price
470.00€
Especificaciones
Tipo | Tubos de FEP |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Natural |
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13039852
|
Idex
02014-77 |
Natural | 0,062 in | 0,12 in | FEP |
470.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Great for moderate to low pressure applications
- Low gas permeability
- Max pressure 1,000 psi
Especificaciones
Tubos de FEP | |
Esterilizable en autoclave | |
Desde 0 hasta 14 | |
Instrumental analítico, diagnóstico «in vitro», biotecnología, laboratorio y general, aplicaciones de baja presión | |
15,2 m | |
50 °C |
Restricción de sustancias peligrosas (ROHS) | |
Natural | |
Óxido de etileno, térmico | |
50 ft | |
-59,8 °F |