Learn More
Idex Tubos para cromatografía FEP 50 ft
Código de producto. 13039852
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 0,3 cm
Material:
FEP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Material Tamaño de la unidad
13039852 0,12 in, 0,3 cm FEP cada uno
1 options
Código de producto. 13039852 Proveedor Idex N.º de proveedor 0201477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    349.12€ / paquete de 1
    Ahorro 88.88€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Excelente resistencia química a un precio económico
  • Ideal para aplicaciones de presión de moderada a baja
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Presión máx. 1000 psi
Especificaciones
Tipo Tubos
Certificaciones/conformidad Restricción de sustancias peligrosas (ROHS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Intervalo de pH Desde 0 hasta 14
Tolerancia ±0,003 in
Método de esterilización Óxido de etileno, térmico
Para utilizar con (aplicación) Instrumental analítico, diagnóstico «in vitro», biotecnología, laboratorio y general, aplicaciones de baja presión
Diámetro interior (imperial) 0,062 in
Diámetro exterior (imperial) 0,12 in, 0,3 cm
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15,2 m
Material FEP
Presión máxima 500 psi
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59,8 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 50 °C