Learn More
Kinesis™ ETFE Chromatography Tubing
Withstands the highest pressures of fluoropolymer tubing
Marca: Kinesis™ 02014-71
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Soporta las presiones más altas de los tubos de fluoropolímero
Los tubos de ETFE son químicamente inertes y adecuados para aplicaciones de mayor presión (cuando se utilizan fases móviles acuosas)
- Excelente resistencia a disolventes
- Más duraderos y menos permeables al gas que PTFE, FEP y PFA
- Funcionan a temperaturas de hasta 80 °C
Kit de tubos 05-701-38, incluye cortador de tubos de polímero y 1,52 m (5 ft) de tubo Tefzel:
- DI × DE: 0,76 mm x 1,59 mm (0,03 x 1/16 in), (2)
- D.I. x D.E.: 0,25 mm x 1,59 mm (0,01 x 1/16 in), (2)
- D.I. X D.E.: 1,57 x 3,18 mm (0,062 x 1/8 in) (2)
Especificaciones
Tubos para cromatografía | |
0,062 in | |
ETFE |
Natural | |
50 ft | |
De 500 a 4000 psi (de 34 a 276 bar) |