Learn More
Kinesis™ Tubos de cromatografía ETFE
Código de producto. p-307018
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,03 in
0,062 in
Longitud global (imperial):
5 ft
50 ft
Presión máxima:
4000 psi
De 500 a 4000 psi (de 34 a 276 bar)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Longitud global (imperial) Presión máxima unitSize
13079872 0,01 in 5 ft 4000 psi cada uno
13059872 0,03 in 50 ft De 500 a 4000 psi (de 34 a 276 bar) cada uno
13019882 0,062 in 50 ft De 500 a 4000 psi (de 34 a 276 bar) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13079872 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201351
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporta las presiones más altas de los tubos de fluoropolímero
Los tubos de ETFE son químicamente inertes y adecuados para aplicaciones de mayor presión (cuando se utilizan fases móviles acuosas)
  • Excelente resistencia a disolventes
  • Más duraderos y menos permeables al gas que PTFE, FEP y PFA
  • Funcionan a temperaturas de hasta 80 °C
Kit de tubos 05-701-38, incluye cortador de tubos de polímero y 1,52 m (5 ft) de tubo Tefzel:
  • DI × DE: 0,76 mm x 1,59 mm (0,03 x 1/16 in), (2)
  • D.I. x D.E.: 0,25 mm x 1,59 mm (0,01 x 1/16 in), (2)
  • D.I. X D.E.: 1,57 x 3,18 mm (0,062 x 1/8 in) (2)
Especificaciones
Color Natural
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Longitud global (imperial) 5 ft
Material ETFE
Presión máxima 4000 psi